Learn More
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin RNA Virus
Descripción
Macherey Nagel
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 18 a 25 °C |
| Formato | Mini Prep |
| Tipo de muestra | Líquido biológico sin células, plasma, suero, Plasma, Serum |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ácidos nucleicos virales |
| N.º de reacciones | 240 preparaciones |
| Tamaño | 100 bp: aprox. 50 kbp |
| Target | ARN y ADN víricos |
| Volumen (métrico) | < 150 l |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- NucleoSpin RNA Virus
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride, ethanol