Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, Micro kit for RNA purification with DNA removal column
Código de producto. p-7159640
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 15741639
Marca: Macherey-Nagel™ 740990.10
Diseñado para un aislamiento eficaz y rápido de ARN a partir de las muestras más pequeñas de células y tejidos. El kit de columna doble de última generación incluye columnas de extracción de ADNg y columnas de unión de ARN.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Desarrollado para muestras muy pequeñas hasta análisis de células únicas
  • Aislamiento eficaz y rápido de ARN de células y tejidos
  • El sistema de dos columnas incluye columnas de eliminación de ADNg y columnas de unión de ARN
  • Columnas de eliminación de ADNg NucleoSpin™: no requiere tiempo por digestión de ADNasaR
  • Manipulación cómoda: aclarado de lisados y eliminación de ADNg en una columna en un paso
  • Nuevo tampón de lisis eficaz: sin necesidad de b-mercaptoetanol ni TCEP
  • Variedad de materiales de muestra: células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
  • Las aplicaciones posteriores incluyen RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, extensión de primer, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa
Especificaciones
Color Anillo amarillo/azul
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane
Volumen de elución 5 - 30 μl
Tipo de muestra Células cultivadas, tejido humano o animal
Eficacia Capacidad de fijación: 110 μg
Tipo de producto final ARN (con RIN típico > 8)
Para utilizar con (equipo) Centrífuga
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ARN
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Plus XS, columnas de extracción nucleoSpin gDNA XS, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 10 preparaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento de ARN
Pureza A260/A280: 1,9 - 2,2
Tamaño de muestra 1 - 105 células cultivadas; < 5 mg de tejido humano / animal
Tiempo de prueba 18 min/6 prep.
Producción Células HeLa (105): 500 - 2000 ng
Hígado de ratón (0,5 μg): 2,5 - 8 ng
Cerebro de ratón (0,5 μg): 0,1 - 0,5 ng
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)