Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant, Mini kit for RNA from plant
Código de producto. 12979894
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 RXN
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12979894 10 preparaciones 10 reacciones
12721021 50 preparaciones 50 RXN
12711021 250 preparaciones 250 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12979894 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740949.10
Isolates total RNA from all kinds of plant material and filamentous fungi without degradation of the RNA. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant Kit is a complete mini spin kit that includes RNA plant columns with collection tubes, filters, all needed buffers and RNase-free rDNase.
El kit de extracción de ADN en plantas NucleoSpin™ está diseñado para el aislamiento de ARN de alta calidad sin ADN de una amplia variedad de muestras de plantas y hongos. Las aplicaciones posteriores típicas incluyen RT-PCR en tiempo real, perfiles de expresión génica, Northern blotting, extensión de cebador, tecnología de matriz y ensayos de protección de ARNasa.
  • Dos tampones de lisis diferentes incluidos: procedimiento de lisis optimizado para condiciones típicas y para metabolitos peculiares
  • ADNasa incluida para la digestión en columna: eliminación eficaz de ADN contaminante
  • Filtros NucleoSpin™  (trituradoras) incluidas: homogeneización de muestras eficaz y reducción de la viscosidad
  • Purificación en paralelo de ADN posible: mediante el uso de los juegos de tampones de ARN/ADN de NucleoSpin™
Componentes del kit:
columnas de ARN NucleoSpin™ con tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 2 ml y 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones (lisis, lavado y desalinización), ADNasa I sin ARNasa, tampón de reacción para ADNasa, agua sin ARNasa
  • Minicolumna de centrifugación con tecnología de membrana de sílice de confianza
  • Produce 3–70 μg de ARN a partir de 100 μg de material vegetal
  • Volumen de elución: 40–60 μl
  • Tamaño del fragmento: 200 b–20 kb
  • Capacidad de fijación: 200 μg
  • Tiempo de preparación: 30 min/6 prep.
  • A260/A280: 1,9–2,1
Especificaciones
Formato Minicolumnas de centrifugación con membranas de sílice
Para utilizar con (equipo) RT-PCR en tiempo real
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARN a partir de células y tejidos vegetales
Incluye Tampón de lisis RA1 (10 ml), tampón de lisis RAP (10 ml), tampón de lavado RAW2 (13 ml), concentrado de tampón de lavado RA3 (6 ml), tampón de desalinización de membrana (10 ml), tampón de reacción para ADNasaR (7 ml), ADNasaR sin ARNasa (1 vial de tamaño D), agua sin ARNasa (13 ml), filtros NucleoSpin (10), columnas NucleoSpin RNA Plant con tubos de recogida (10), tubos de recogida de 2 ml (30), tubos de recogida de 1,5 ml (10)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Tipo de producto Columna de planta de ARN NucleoSpin™
Cantidad 1Each
Tamaño de muestra <100 mg de tejido
Producción 3–70 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol (diluted < 20 %)(denatured with1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); guanidinium thiocyanate; gua