Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up Maxi
Código de producto. 15880958
Change view
Click to view available options
:
20 preparaciones
Código de producto.
15880958 20 preparaciones
1 options
Código de producto. 15880958 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740910.20
Kits completos para una limpieza sencilla, rápida y cómoda de grandes cantidades de ARN (ARN prepurificado, mezclas de reacción, mezclas de reacción de ADNasa).
  • Diseñado para limpiar el ARN de preparaciones crudas o reacciones enzimáticas
  • Diseñado para muestras muy grandes: de hasta 35 mg de ARN crudo
  • Eliminación completa de los inhibidores de RT-PCR
  • Procedimiento con ahorro de tiempo sin digestión de ADNasa
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Columna de centrifugación Maxi
Isolation Technology Silica Membrane
Volumen de elución 3 - 5 ml
Tipo de muestra ARN crudo
Eficacia Capacidad de fijación: 35 mg
Tipo de producto final ARN ultrapuro
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex, centrífuga para tubos de 50 ml
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de grandes cantidades de ARN
Incluye Columnas NucleoSpin RNA Clean-up Maxi, tubos de recogida, tampones
N.º de muestras 20
Pureza A260/A280: 1,9 - 2,1
Tamaño de muestra Hasta 35 mg
Tiempo de prueba 30 min/6 prep.
Producción 85 - 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA Clean-up Maxi (20)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanide, ethanol