Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Clean-up, Mini kit for RNA clean up and concentration
Código de producto. 12708612
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 RXN
50 RXN
Código de producto. 12708612
Marca: Macherey-Nagel™ 740948.50
Recommended for the clean-up of total RNA from RNA preparations which contain inacceptable amounts of RT-PCR* inhibitors.
Los kits de limpieza de ARN NucleoSpin™ se recomiendan para la limpieza del ARN total de las preparaciones de ARN que contienen cantidades inaceptables de inhibidores de RT-PCR*, que suelen encontrarse, por ejemplo, en el ARN preparado con métodos basados en fenol-cloroformo. Además, se recomienda para el aislamiento de ARN a partir de pequeñas cantidades de células cultivadas siempre que sea aceptable la copurificación de algo de ADN genómico. Para el aislamiento de ARN de células y tejidos con la menor contaminación de ADN del ARN aislado, recomendamos los kits NucleoSpin™ RNA con ADNasa I (ver información de pedido). Los kits permiten la purificación de ARN puro con una relación A&subscript_begin;260/280&subscript_end; generalmente superior a 1,9 (medida en tampón TE [pH7,5]). Los kits de limpieza de ARN NucleoSpin™ se recomiendan además para la limpieza de ARN procedente de reacciones enzimáticas como el ARN transcrito in vitro, reacciones de amplificación (por ejemplo, kit de amplificación de amino-alil-ARNm ExpressArt™, artus GmbH, Hamburgo, Alemania), ARN biotinilado o ARN marcado con fluorescencia (tinte Cy). El ARN purificado está listo para ser utilizado en aplicaciones como reacciones de etiquetado enzimático (por ejemplo, incorporación de colorantes), transcriptasa inversa-PCR (RT-PCR), y para hibridaciones de chips basados en ADN/ARN (por ejemplo, micromatiz de rata MWG, MWG, Ebersberg, Alemania o la matriz de genoma humano U133A, Affymetrix, USA). La integridad del ARN purificado, aislado originalmente de, por ejemplo, células eucariotas, se examina mediante electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante: las bandas de ARNr son nítidas, siendo la banda 28S aproximadamente dos veces más intensa que la banda 18S.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Recuperación típica: De 85% a 95%
  • Material de muestras: ≤200 μl de extracto de fenol/cloroformo o mezcla de reacción
  • Volumen de elución: De 40 μl a 100 μl
  • Tamaño del fragmento: >200b
  • Capacidad de fijación: 200 μg
  • Tiempo de preparación: 20min/6 prep.
  • Formato: minicolumna de centrifugación
  • ARN adecuado para RT-PCR, Northern blotting, ensayos de protección de ARNasa, extensión de cebadores y tecnología de matriz Para la limpieza de ARN prepurificado (por ejemplo, TRIzol); mezclas de reacción; ARN de números celulares pequeños; amino-alil-ARNm; ARN biotinilado.
Especificaciones
Método de detección Extracción monofásica
Isolation Technology One-phase Extraction
Tipo de producto final Columna de limpieza de ARN NucleoSpin™
Para utilizar con (aplicación) Para el aislamiento de ARN de células cultivadas, tejido animal, tejido vegetal, microorganismos
Incluye Tubos de recogida, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (1,5 ml), tampones
N.º de reacciones 50
Tipo de producto Columna de limpieza de ARN NucleoSpin™
Cantidad 1Each
Tamaño de muestra <200 μL
Formulario Reactivo
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate, ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU)