Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid DNA
Descripción
Features:
- For rapid small scale preparation high-purity plasmid DNA
- Fast procedure – 6 Minipreps in 25 min.
- High capacity – up to 50μg of plasmid DNA
- Chaotropic salt wash buffer – extra pure DNA
Applications:
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids, P1 constructs, or cosmids (increased buffer volumes required)
- Plasmid DNA from Gram-positive bacteria and plasmid DNA clean-up from reaction mixtures
- Supplementary protocol for M13 DNA available on request
- Typical downstream applications: cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Sequencing Type | Secuenciación de ADN y ARN |
| Para utilizar con (aplicación) | High-copy plasmids from E. coli |
| Incluye | Sin tapa |
| N.º de reacciones | 12 preparaciones |
| Tipo de producto | Plasmid Columns |
| Cantidad | 2 mL |
| Volumen de muestra | 2 to 10 mL |
| Tamaño | <50 kbp |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %); guanidine hydrochloride; 2-propanol;Rnase