Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Columns for plasmid DNA
Código de producto. p-7159606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 unidad
50 unidad
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15870928 50 unidad paquete de 50
15860928 250 unidad paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15870928 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740588.50S
Columnas de repuesto para su uso con kits NucleoSpin™ Plasmid para la preparación rápida y a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza y de secuenciación.
NucleoSpin™ Plasmid
  • Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
  • Procedimiento rápido: 6 minipreparaciones en 25 min
  • Alta capacidad: hasta 50 μg de ADN plasmídico
  • Tampón de lavado de sal caotrópica: ADN extrapuro
  • Aplicaciones posteriores: clonación, secuenciación, PCR, transformación y análisis de restricción
    • Plásmidos de alto número de copias de E. coli
    • Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
    • ADN plasmídico a partir de bacterias grampositivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
    • Protocolo complementario para ADN M13 disponible
Especificaciones
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra Cultivo de E. coli
Eficacia Capacidad de fijación: 50 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 50 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico de grado secuencial
Para utilizar con (equipo) Kit NucleoSpin™ Plasmid
Para utilizar con (aplicación) Preparación de ADN plasmídico de alta pureza
Incluye Solo columnas
Tipo de producto Colmuna NucleoSpin Plasmid con tapa
Cantidad 50 unidad
Volumen de muestra 2 - 10 ml
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • NucleoSpin Plasmid
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr