Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Código de producto. p-8013748
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 11932512
Marca: Macherey-Nagel™ 740971.10
Aísle el ARN pequeño y grande en paralelo. Los kits NucleoSpin™ miRNA sirven para una amplia variedad de tejidos y formatos de cultivo celular.
Características
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande
  • Purificación de ARN fraccionada por tamaño:
  • Aislamiento de ARN pequeño solamente (< 200 b),
  • Aislamiento de ARN pequeño (< 200 b) y ARN grande (> 200 b) en dos fracciones separadas
  • Aislamiento de ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción)
  • Aislamiento adicional de la fracción proteica total lista para su uso en SDS-PAGE y análisis Western blot
  • Excelente recuperación de ARN y pureza por lisis de sal caotrópica sin fenol/cloroformo (pendiente de patente)
  • Filtros NucleoSpin™ para una homogeneización eficaz de las muestras
  • ADNasaR para la eliminación eficaz en columna de ADN genómico
Aplicaciones
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande de tejido humano / animal y células cultivadas de tejido vegetal,
  • y en combinación con lisis de fenol / cloroformo (por ejemplo, TRIzol™)
  • Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, hibridación de chip
Especificaciones
Formato Minicolumnas de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
Incluye Columnas NucleoSpin™ RNA, Columnas NucleoSpin™ miRNA, columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml, tapa de 2 ml, 1,5 ml), filtros NucleoSpin™, tampones, ADNasaR sin ARNasa
N.º de reacciones 10 reacciones
Tipo de producto Kit NucleoSpin™ miRNA
ARNasa
Tamaño de muestra ARN pequeño: < 200 nt, ARN grande: > 200 nt
Tiempo de prueba <45 min/6 reacciones y <35 min./6 reacciones
Producción 10 μg de ARN pequeño, 95 μg de ARN grande
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase