Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ miRNA, Mini kit for miRNA and RNA purification
Código de producto. 11932512
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11932512 10 reacciones 10 reacciones
12788622 250 reacciones 250 reacciones
12798622 50 reacciones 50 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11932512 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740971.10
Aísle el ARN pequeño y grande en paralelo. Los kits NucleoSpin™ miRNA sirven para una amplia variedad de tejidos y formatos de cultivo celular.
Características
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande
  • Purificación de ARN fraccionada por tamaño:
  • Aislamiento de ARN pequeño solamente (< 200 b),
  • Aislamiento de ARN pequeño (< 200 b) y ARN grande (> 200 b) en dos fracciones separadas
  • Aislamiento de ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción)
  • Aislamiento adicional de la fracción proteica total lista para su uso en SDS-PAGE y análisis Western blot
  • Excelente recuperación de ARN y pureza por lisis de sal caotrópica sin fenol/cloroformo (pendiente de patente)
  • Filtros NucleoSpin™ para una homogeneización eficaz de las muestras
  • ADNasaR para la eliminación eficaz en columna de ADN genómico
Aplicaciones
  • Aislamiento paralelo de ARN pequeño y grande de tejido humano / animal y células cultivadas de tejido vegetal,
  • y en combinación con lisis de fenol / cloroformo (por ejemplo, TRIzol™)
  • Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
  • Aplicaciones posteriores típicas: RT-PCR en tiempo real, Northern blotting, hibridación de chip
Especificaciones
Formato Minicolumnas de centrifugación
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ARNip y ARN bicatenario grande a partir de reacciones DICER
Incluye Columnas NucleoSpin™ RNA, Columnas NucleoSpin™ miRNA, columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml, tapa de 2 ml, 1,5 ml), filtros NucleoSpin™, tampones, ADNasaR sin ARNasa
N.º de reacciones 10 reacciones
Tipo de producto Kit NucleoSpin™ miRNA
ARNasa
Tamaño de muestra ARN pequeño: < 200 nt, ARN grande: > 200 nt
Tiempo de prueba <45 min/6 reacciones y <35 min./6 reacciones
Producción 10 μg de ARN pequeño, 95 μg de ARN grande
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,4-dioxane, ethanol, guanidinium thiocyanate, 2-mercaptoethanol, rDNase