Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up, kit for gel extraction or PCR clean up
Código de producto. p-8013747
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
240 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
240 preparaciones
50 RXN
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11992462 10 preparaciones 10 reacciones
15116456 240 preparaciones 240 preparaciones
12303368 50 preparaciones 50 RXN
3 options
Código de producto. 11992462
Marca: Macherey-Nagel™ 740609.10
Limpie extracciones de gel y reacciones de PCR con un diseño dos en uno. El kit de limpieza de PCR y gel Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ está optimizado para la recuperación y el volumen de elución al purificar fragmentos de ADN a través de ambas aplicaciones.
El kit de limpieza de PCR y gel NucleoSpin™ está diseñado para la purificación rápida de productos de PCR, como el ADN de reacciones enzimáticas, así como la extracción de fragmentos de ADN de geles de agarosa TAE o TBE.
  • Dos aplicaciones en un kit: un tampón para procesar ambos tipos de muestras, con un solo paso de carga
  • Alta recuperación de fragmentos de hasta 50 bp: recuperación media del 60 al 90 %
  • Volumen de elución minimizado de 15 μl: ADN altamente concentrado
  • Tampón de unión con indicador de pH: garantiza unas condiciones de unión óptimas
  • Tampones independientes para ARN y ADN monocatenario, o para muestras que contienen SDS, disponibles por separado
  • Apto para todo tipo de geles de agarosa y una gran variedad de sistemas de tampón (p. ej., TAE o TBE)
  • Eliminación completa de contaminaciones: nucleótidos, cebadores, enzimas, aceite mineral, aditivos de PCR, detergentes o colorantes
  • Aplicaciones: purificación de productos de PCR, extracción de ADN de geles de agarosa o poliacrilamida, y aplicaciones posteriores (clonación, secuenciación, PCR o análisis de restricción)
Contenido del kit: Columnas de limpieza de PCR y gel NucleoSpin™, tubos de recogida (2 ml), tampón de unión con indicador de pH, tampón de lavado y tampón de elución
Especificaciones
Color Indicador de pH:
Amarillo = condiciones correctas
Verde = pH ligeramente alto (ajuste recomendado)
Azul = pH demasiado alto (ajuste necesario)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Eficacia Recuperación típica: 70–95 %
Volumen de elución Volumen de elución: 15–30 μl
Para utilizar con (equipo) Geles de agarosa TAE o TBE, PCR
Incluye Tampón de unión NTI (10 ml), concentrado de tampón de lavado NT3 (6 ml), tampón de elución NE (13 ml), columnas de limpieza de PCR y gel NucleoSpin (10), tubos de recogida de 2 ml (10)
N.º de reacciones 10 preparaciones
Cantidad 1 Kit
Pureza A260/A280: 1,8–1,9
Volumen de muestra <400 μl (mezcla de reacción de PCR)
<400 mg (gel de agarosa TAE/TBE)
Tamaño 50 bp to ∼20 kbp
Tiempo de prueba 10 min/6 prep.
Producción Hasta ∼15 μg de ADN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate