Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Código de producto. 17192796
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
17192796 10 cada uno
17112806 50 cada uno
17102806 250 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17192796 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740611.10
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
  • Rapid concentration and clean up of PCR products
  • 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
  • XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Especificaciones
Capacidad 5 μg
Tipo de columna XS Spin Column
Contenido y almacenamiento Non hazardous, 18°C to 25°C
Método de detección Silica Membrane Technology
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra Agarose Gel, PCR Reaction Mixture
Volumen de elución 6 to 12 μL
Para utilizar con (equipo) Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer
Compatibilidad del gel Agarose gel
Para utilizar con (aplicación) PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration
Compatibilidad de alto rendimiento No
Incluye NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers
Indicador pH-Indicator included
de control principal Gel extraction and PCR clean-up
N.º de reacciones 10
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto Nucleic Acid Purification Kit
Pureza A260/A280: 1.8-1.9
Volumen de muestra <200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 50 bp-20 kbp
Objetivo DNA Fragments
Tiempo de prueba 15 min/6 prep.
Producción Recovery 70-95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (10)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate
Solo para uso en investigación