Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up XS
Código de producto. 17102806
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
17102806 250 cada uno
17192796 10 cada uno
17112806 50 cada uno
3 options
Código de producto. 17102806
Marca: Macherey-Nagel™ 740611.250
Concentrated clean up with small elution volumes from PCR reaction mixtures and agarose gels
  • Rapid concentration and clean up of PCR products
  • 2 in 1 kit for reaction mixtures and gel extraction
  • XS column design enables elution of highly concentrated DNA
Especificaciones
Capacidad 5 μg
Tipo de columna XS Spin Column
Contenido y almacenamiento Non hazardous, 18°C to 25°C
Método de detección Silica Membrane Technology
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra Agarose Gel, PCR Reaction Mixture
Volumen de elución 6 to 12 μL
Para utilizar con (equipo) Centrifugation, Vacuum, Vortex Mixer
Compatibilidad del gel Agarose gel
Para utilizar con (aplicación) PCR Clean-up and Gel Extraction, Sample Concentration
Compatibilidad de alto rendimiento No
Incluye NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS Columns, Collection Tubes, buffers
Indicador pH-Indicator included
de control principal Gel extraction and PCR clean-up
N.º de reacciones 250
Tipo de ácido nucleico ADN
Tipo de producto Nucleic Acid Purification Kit
Pureza A260/A280: 1.8-1.9
Volumen de muestra <200 μL PCR reaction mixture, <200 mg agarose gel
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tamaño 50 bp-20 kbp
Objetivo DNA Fragments
Tiempo de prueba 15 min/6 prep.
Producción Recovery 70-95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up XS (250)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidium thiocyanate
Solo para uso en investigación