Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up Maxi
Descripción
- Dos aplicaciones en un kit: un tampón con un rendimiento óptimo para ambas aplicaciones
- Altas recuperaciones de fragmentos de hasta 50 bp
- Tampón de unión con indicador de pH
- Se encuentran disponibles tampones independientes para muestras con ADN monocatenario o SDS
- Adecuado para todos los sistemas de tampón de gel (por ejemplo, TAE, TBE)
- Garantiza la eliminación completa de contaminaciones como: nucleótidos, cebadores, enzimas, aceite mineral, aditivos de PCR, detergentes y colorantes
- Aplicaciones posteriores típicas: clonación, secuenciación, PCR y análisis de restricción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Columnas de centrifugación Maxi |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo de muestra | Mezcla de reacciones PCR, Gel de agarosa |
| Eficacia | 70-95 % de recuperación |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífuga |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de PCR y extracción de geles |
| N.º de reacciones | 20 |
| Pureza | A260/A280: 1,75–1,85 |
| Volumen de muestra | < 10 ml (PCR), < 10 g (gel) |
| Tamaño | 50 bp - 20 kbp (tamaño de fragmento) |
| Mostrar más |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?