Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up, Mini kit for DNA clean up and concentration
Código de producto. p-8013745
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12773391 250 cada uno
12763391 10 paquete de 10
12783391 50 cada uno
3 options
Código de producto. 12773391
Marca: Macherey-Nagel™ 740230.250
Concentre las muestras de ADN de forma más fácil y rápida, en comparación con las unidades de filtración de microdiálisis. El kit NucleoSpin™ gDNA Clean-up de Macherey-Nagel™ limpia y concentra ADN genómico de gran tamaño a partir de ADN prepurificado de extracciones orgánicas y enzimáticas.
El kit NucleoSpin™ gDNA Clean-up se ha diseñado para la purificación rápida de ADN genómico pequeño previamente aislado y, en particular, de alto peso molecular. Se utiliza para limpiar y concentrar el ADN genómico después de aplicar métodos de extracción en crudo, por ejemplo con Trizol, o tras reacciones enzimáticas o químicas. Se trata de un procedimiento rápido, que reduce el tiempo de preparación a tan solo 15 minutos para 10 preparaciones.
  • No hay necesidad de desnaturalizantes orgánicos ni extracciones de cloroformo
  • Cualquier impureza como fenol, enzimas, sales, colorantes, etiquetas, nucleótidos, oligonucleótidos pequeños, e incluso hasta un 5% de detergentes (por ejemplo, SDS, Triton, Tween, Lauroylsarcosin), se elimina por completo
  • El tampón de unión DB y el tampón de lavado DW se han desarrollado para permitir una unión y lavado muy suave
  • Altas tasas de recuperación de hasta el 90% para ADN de alto peso molecular (hasta 50 kbp), así como para pequeños fragmentos de ADN de hasta 100 bp
  • El ADN eluido está listo para su uso en aplicaciones posteriores como PCR, restricción endonucleasa, Southern blotting y etiquetado
Componentes del kit:
Columnas NucleoSpin™ gDNA Clean-up, tubos de recogida (2 ml), tampón de unión DB, tampón de lavado DW, tampón de elución DE
Especificaciones
Formato Minicolumnas de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Tipo de muestra ADN genómico previamente aislado después de métodos de extracción en crudo
Eficacia Tasa de recuperación: 80–90%
Volumen de elución Volumen de elución: 50–100 μl
Tipo de producto final Nucleo Spin gDNA Clean Up
Incluye Columnas NucleoSpin™ gDNA Clean-up (250), tubos de recogida de 2 ml (250), tampón de unión DB (125 ml), concentrado de tampón de lavado DW (3 x 50 ml), tampón de elución DE (30 ml)
N.º de reacciones 250
Tipo de producto Nucleo Spin gDNA Clean Up
Pureza A260/A280: 1,8–1,9
Volumen de muestra Solución de ADN de 150 μl (ADN: <25 μg)
Tiempo de prueba <15 min/10 preparaciones
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol