Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para alimentos NucleoSpin™
Descripción
Características
- Para un rápido aislamiento a pequeña escala del ADN genómico de los alimentos y piensos
- Eliminación completa de los inhibidores de PCR: obtenga ADN de alta calidad
- Incluso se pueden purificar cantidades bajas de ADN parcialmente degradado de matrices complejas
- Procedimiento rápido y fácil de ADN de varios materiales de muestra: una mayor flexibilidad
- ADN de matrices complejas, por ejemplo alimentos procesados, soja (leche y harina), chocolate, cereales, carne y piensos animales
- Aplicaciones posteriores típicas: PCR en tiempo real, Southern blotting o reacciones enzimáticas
Especificaciones
Especificaciones
| Método de detección | Tecnología de membrana de sílice |
| Formato | Minicolumnas de centrifugación |
| Para utilizar con (equipo) | PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas |
| Incluye | Tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K |
| N.º de reacciones | 50 preparaciones |
| Tipo de producto | Columnas de aislamiento de ADN |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen de muestra | <200 mg |
| Tiempo de prueba | 30 min |
| Producción | 0,1-10 μg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol