Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para alimentos NucleoSpin™
Código de producto. 11922272
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 RXN
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11922272 250 preparaciones 250 reacciones
11952512 10 preparaciones 10 reacciones
11972402 50 preparaciones 50 RXN
3 options
Código de producto. 11922272
Marca: Macherey-Nagel™ 740945.250
Isolate genomic DNA from food and feed. NucleoSpin™ Food Columns are perfect for small-scale DNA isolation for a variety of downstream applications.
Características
  • Para un rápido aislamiento a pequeña escala del ADN genómico de los alimentos y piensos
  • Eliminación completa de los inhibidores de PCR: obtenga ADN de alta calidad
  • Incluso se pueden purificar cantidades bajas de ADN parcialmente degradado de matrices complejas
  • Procedimiento rápido y fácil de ADN de varios materiales de muestra: una mayor flexibilidad
Aplicaciones
  • ADN de matrices complejas, por ejemplo alimentos, procesados, soja (leche y harina), chocolate, cereales, carne y piensos animales
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR en tiempo real, Southern blotting o reacciones enzimáticas
Especificaciones
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Minicolumnas de centrifugación
Para utilizar con (equipo) PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas
Incluye Tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K
N.º de reacciones 250 preparaciones
Tipo de producto Columnas de aislamiento de ADN
Cantidad 1Each
Volumen de muestra <200 mg
Tiempo de prueba 30min
Producción 0,1-10 μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol