Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleospin™ Dx Virus
Código de producto. 11992382
Código de producto. 11992382 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740895.50
Kit de minicentrifugación con marcado CE-IVD para el aislamiento de ARN y ADN víricos
contiene columnas virus DX con tubos de recogida, tubos de lisis (1,5 ml), tubos de recogida (2 ml), tubos de elución (1,5 ml), tampones, proteinasa K, ARN portador 50 preparaciones Macherey-Nagel
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 18 a 25 °C
Formato Mini Prep
Tipo de muestra Plasma, Suero
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ácidos nucleicos virales
N.º de reacciones 50 preparaciones
Volumen de muestra 150 L
Tamaño 100 bp: aprox. 50 kbp
Objetivo ARN y ADN víricos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.