Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Yeast for the isolation of genomic DNA from yeast
Código de producto. 16855203
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
16855203 10 10 reacciones
16865203 50 50 reacciones
2 options
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química 3 grupo de productos III
Código de producto. 16855203
Marca: Macherey-Nagel™ 740236.10
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química 3 grupo de productos III
Isolation of total DNA from yeast and fungi – MN Bead Tubes Type C included.
  • Lisis optimizado con tubos de microesferas MN tipo C
  • Hasta 100 mg de entrada de muestra
  • Alta producción de ADN genómico
Especificaciones
Cepa bacteriana o de levadura Cepa de levadura
Tipo de célula Varias especies de levadura incluyendo Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe y Pichia pastoris
Tipo de esfera Tubos de microesferas MN tipo C
Capacidad 60 µg
Tipo de columna Minicolumna de centrifugación
Contenido y almacenamiento De 18 °C a 25 °C
Descripción Aislamiento de ADN total de levadura y hongos
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Tecnología de membrana de sílice con tubos de microesferas para la interrupción mecánica
Tipo de muestra Varias especies de levadura incluyendo Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe y Pichia pastoris
Volumen de elución 100 to 200 μL
Tipo de producto final ADN genómico
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, mezclador vorticial
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN total de levadura y hongos, qRT-PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No
Incluye Tubos de microesferas MN tipo C, columnas de ADN de levadura NucleoSpin, tubos de recogida y tampones
de control principal Aislamiento del ADN
N.º de reacciones 10
Tipo de ácido nucleico ADN genómico
Tipo de producto Kit de purificación de ácidos nucleicos
Pureza A260/A280: 1,6-2,0
Volumen de muestra <100 mg (peso húmedo)
Fuente Hongos, levadura
Especie Saccharomyces cerevisiae, Schizosachharomyces pombe y Pichia pastoris
Objetivo ADN genómico
Técnica Tecnología de membrana de sílice
Tiempo de prueba 35 min/prep.
Producción Hasta 20 µg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin DNA Yeast
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-dodecylpyridiniumchloride, guanidiniumthiocyanate, proteinase K, guanidine hydrochloride, 2-propa
Solo para uso en investigación