Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool, Mini kit for DNA from stool
Descripción
Aislamiento de ADN genómico de células bacterianas y epiteliales procedentes de muestras de heces
- Procedimiento eficaz que combina lisis enzimática e interrupción con microesferas
- Aislamiento de ADN genómico de alta calidad (microbiano y huésped) de muestras frescas y congeladas
- Adecuado para cualquier muestra de heces: carnívoros, omnívoros y herbívoros
- Tubos con microesferas incluidos para una lisis eficaz: compatible con la mayoría de los dispositivos de interrupción comunes
- Las columnas de eliminación de inhibidor NucleoSpin™ garantizan la máxima pureza de los aislados de ADN
- Aplicaciones posteriores: PCR, PCR en tiempo real, Southern blotting, tecnología de micromatrices
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Tipo de muestra | Muestras de heces frescas o congeladas de herbívoros, omnívoros o carnívoros |
| Eficacia | Capacidad de fijación: 50 μg |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 30 - 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivo de interrupción (p. ej Vortex-Genie 2 con soporte para tubos con microesferas MN), centrífuga, mezclador Vortex |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN genómico a partir de muestras de heces |
| Incluye | Columnas de ADN de heces, tubos con microesferas tipo A, columnas de eliminación de inhibidores, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (2 ml, tapa), tampones |
| N.º de reacciones | 10 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.