Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stool, Mini kit for DNA from stool
Código de producto. 15573626
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. 15573626
Marca: Macherey-Nagel™ 740472.50
Combina la lisis enzimática con la interrupción mecánica de las paredes celulares para un aislamiento eficaz del ADN genómico de alta calidad de cualquier muestra de heces, fresca o congelada. El kit completo incluye tubos con microesferas NucleoSpin™.
Aislamiento de ADN genómico de células bacterianas y epiteliales procedentes de muestras de heces
  • Procedimiento eficaz que combina lisis enzimática e interrupción con microesferas
  • Aislamiento de ADN genómico de alta calidad (microbiano y huésped) de muestras frescas y congeladas
  • Adecuado para cualquier muestra de heces: carnívoros, omnívoros y herbívoros
  • Tubos con microesferas incluidos para una lisis eficaz: compatible con la mayoría de los dispositivos de interrupción comunes
  • Las columnas de eliminación de inhibidor NucleoSpin™ garantizan la máxima pureza de los aislados de ADN
  • Aplicaciones posteriores: PCR, PCR en tiempo real, Southern blotting, tecnología de micromatrices
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Minicolumna de centrifugación
Isolation Technology Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Tipo de muestra Muestras de heces frescas o congeladas de herbívoros, omnívoros o carnívoros
Eficacia Capacidad de fijación: 50 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 30 - 100 μl
Para utilizar con (equipo) Dispositivo de interrupción (p. ej Vortex-Genie 2 con soporte para tubos con microesferas MN), centrífuga, mezclador Vortex
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ADN genómico a partir de muestras de heces
Incluye Columnas de ADN de heces, tubos con microesferas tipo A, columnas de eliminación de inhibidores, tubos de recogida (2 ml), tubos de recogida (2 ml, tapa), tampones
N.º de reacciones 50
Pureza A260/A280: 1,7 - 1,9
Volumen de muestra Aprox. 200 mg (180 - 220 mg)
Tamaño Tamaño del fragmento: 200 bp - aprox. 50 kbp
Tiempo de prueba 60 min/10 prep.
Producción Varía según el tipo de muestra, la calidad y el contenido de agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin DNA Stool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.