Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA FFPE XS, Micro kit for DNA from FFPE
Código de producto. 11932502
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11932502 10 10 reacciones
11942392 50 50 reacciones
2 options
Código de producto. 11932502
Marca: Macherey-Nagel™ 740980.10
Improved DNA quality from formalin-fixed, paraffin-embedded samples - no xylene needed.
Tubos de recogida (2 ml), desintegrador de parafina, tampones, proteinasa K 250, preparaciones Macherey Nagel
Especificaciones
Tampón
Tipo de producto final NucleoSpin DNA FFPE XS
N.º de reacciones 10
Tipo de producto NucleoSpin DNA FFPE XS
Volumen de muestra 10 μm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin DNA FFPE XS (10)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: paraffin disolver, proteinase k
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.