missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure, Mini kit for quick DNA purification from blood
Descripción
Características
- Para la purificación ultrarrápida de ADN altamente concentrado de la sangre
- Procedimiento ultrarrápido
- Lavado y secado en un solo paso combinado (tiempo de intervención < 10 minutos)
- Alta producción del ADN uniforme
- Volumen de elución de solo 30–50 μl
- ADN altamente concentrado, listo para usarse en aplicaciones posteriores sensibles
- ADN de sangre completa (humana o animal, fresca o congelada)
- ADN de sangre completa tratado con citrato, EDTA, heparina y CPDA
- ADN de la capa leucocitaria, plaquetas, fluidos corporales (por ejemplo, líquido amniótico), suero y plasma
- ADN de células cultivadas
- Aplicaciones posteriores típicas: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones: ADN de sangre completa (humana o animal, fresca o congelada); ADN de sangre completa tratada con citrato, EDTA, heparina y CPDA; ADN de la capa leucocitaria, plaquetas, fluidos corporales (por ejemplo, líquido amniótico), suero y plasma, ADN de células cultivadas. Aplicaciones típicas posteriores: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas. |
| N.º de reacciones | 10 |
| Tipo de producto | Columna de purificación de ADN |
| Cantidad | 2mL |
| Tiempo de prueba | 25 min |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?