Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood QuickPure, Mini kit for quick DNA purification from blood
Beskrivning
Características
- Para la purificación ultrarrápida de ADN altamente concentrado de la sangre
- Procedimiento ultrarrápido
- Lavado y secado en un solo paso combinado (tiempo de intervención < 10 minutos)
- Alta producción del ADN uniforme
- Volumen de elución de solo 30–50 μl
- ADN altamente concentrado, listo para usarse en aplicaciones posteriores sensibles
- ADN de sangre completa (humana o animal, fresca o congelada)
- ADN de sangre completa tratado con citrato, EDTA, heparina y CPDA
- ADN de la capa leucocitaria, plaquetas, fluidos corporales (por ejemplo, líquido amniótico), suero y plasma
- ADN de células cultivadas
- Aplicaciones posteriores típicas: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas
Specifikationer
Specifikationer
| Formato | Minicolumna de centrifugación |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones: ADN de sangre completa (humana o animal, fresca o congelada); ADN de sangre completa tratada con citrato, EDTA, heparina y CPDA; ADN de la capa leucocitaria, plaquetas, fluidos corporales (por ejemplo, líquido amniótico), suero y plasma, ADN de células cultivadas. Aplicaciones típicas posteriores: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas. |
| N.º de reacciones | 10 |
| Tipo de producto | Columna de purificación de ADN |
| Cantidad | 2mL |
| Tiempo de prueba | 25 min |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?