Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Código de producto. 11922512
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
10
50
250
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
250 reacciones
50 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11922512 10 10 reacciones
10559501 250 250 reacciones
11942402 50 50 reacciones
3 options
Código de producto. 11922512
Marca: Macherey-Nagel™ 740951.10
Purifica el ADN genómico rápida y fácilmente. Las columnas de sangre NucleoSpin™ permiten la purificación de ADN genómico a partir de sangre y fluidos biológicos.
Características
  • Para la purificación rápida de ADN de alta calidad a partir de sangre.
  • ADN listo para usar en menos de 30 minutos.
  • Eliminación completa de inhibidores de PCR.
  • Adecuado para sangre completa, tratada con citrato, EDTA, heparina, CPDA.
  • Alta producción del ADN uniforme
  • Adecuado para el aislamiento de ADN viral.
Aplicaciones
  • Aislamiento de ADN genómico, bacteriano y viral.
  • ADN de sangre completa (sangre humana o animal, fresca o congelada).
  • ADN de sangre completa tratado con citrato, EDTA, heparina y CPDA
  • ADN de suero, plasma, capa, plaquetas, líquidos corporales (p. ej., líquido amniótico).
  • ADN de células cultivadas
  • ADN adecuado para (PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas, etc.).
Especificaciones
Método de detección Tecnología de membrana de sílice
Formato Minicolumnas de centrifugación
Isolation Technology Silica Membrane Technology
Para utilizar con (equipo) PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas
Para utilizar con (aplicación) Para aislamiento de ADN genómico, bacteriano y viral.
Incluye Tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K
N.º de reacciones 10
Tipo de producto Columna de sangre NucleoSpin™
Cantidad 1Each
Tiempo de prueba 30min
Producción 4-6 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride / 2-propanol