Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA, 96-well kit for RNA purification
Código de producto. p-8013712
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Tamaño de la unidad:
192 reacciones
2304 reacciones
384 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12768542 24 x 96 2304 reacciones
12736543 2 x 96 192 reacciones
12756543 4 x 96 384 reacciones
3 options
Código de producto. 12768542
Marca: Macherey-Nagel™ 740709.24
Diseñado para el aislamiento manual o automatizado de alto rendimiento de ARN de tejido animal o humano. El kit de ARN Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 permite ahorrar tiempo en el aislamiento paralelo del ARN total. El kit proporciona todo el contenido principal y accesorios prácticos para lograr la máxima eficiencia.
Los kits de ARN NucleoSpin™ 96 permiten aislar el ARN de hasta 96 muestras de cultivos celulares frescos, congelados o estabilizados de animales o humanos. El ARN NucleoSpin 96 proporciona calidad de RNA uniforme, producciones reproducibles de RNA y procedimientos de alto rendimiento sin contaminación cruzada. Los kits combinan la rigurosidad de la lisis de guanidina-isotiocianato con la digestión efectiva del ADN genómico mediante el tratamiento con ADNasa I y la velocidad de la tecnología de membrana de sílice.
  • Ahorro de tiempo en el aislamiento paralelo de ARN de células cultivadas o de muestras de saliva recogidas con Oragene™•ARN
  • Adecuado para el procesamiento manual bajo vacío o por centrifugación, o utilizado de forma totalmente automatizada en estaciones de trabajo de laboratorio comunes.
  • Incluye rDNasa para la eliminación eficaz del ADN genómico y la innovadora placa de lavado MN para minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
  • Produce el ARN total de mayor pureza, adecuado para su uso directo en cualquier tipo de reacción enzimática, como RT-PCR, TaqMan, Northern Blot o análisis de micromatrices.
Componentes del kit: Placas de unión de ARN NucleoSpin, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados, bloques de pocillos redondos bajos, placas de elución con fondo en U, lámina autoadherente, rDNasa libre de ARNasa, agua libre de ARNasa y todos los tampones (lisis RA1; lavado RA2, RA3 y RA4; reacción para rDNasa)
  • Material de muestras: <107 células cultivadas (centrifugación),
  • Tamaño del fragmento: >200 nt
  • Rendimiento habitual: 20 μg (2 × 106 células HeLa), 20 μg (20 mg de hígado de ratón)
  • A260/A280: 1,90–2,10
  • RIN típico (número de integridad de ARN): >9 (células), ≥7 (tejido)
  • Relación de ARN: 28S/18S aprox. 2,1
  • Concentración típica: 50–200 ng/μL
  • Volumen de elución: 50–130 μl
  • Tiempo de preparación: 70 min/placa
  • Capacidad de fijación: 100 μg
Especificaciones
Concentración 50–200 ng/μL
Formato Placas de 96 pocillos
Isolation Technology Silica Membrane
Volumen de elución Volumen de elución: 50–130 μl
Tipo de muestra <107 células cultivadas (centrifugación),
saliva (recogida con Oragene™), Saliva (Collected with Oragene™)
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento manual o automatizado de ARN total de células cultivadas y tejidos
Incluye Placas de unión de ARN NucleoSpin (24), tubos de recogida de 1,5 ml (96), placas de lavado MN con 6 hojas de papel (24), bloques de pocillos cuadrados (36), bloques de pocillos redondos bajos con lámina de PE (24), placas de elución con fondo en U con lámina de PE (24), rDNasa libre de ARNasa (48 viales), tampón de lisis RA1 (12 x 125 ml), tampón de lavado RA2 (6 x 360 ml), tampón de lavado RA3 concentrado (12 x 100 ml), tampón de lavado RA4 concentrado (12 x 65 ml), tampón de reacción para rDNasa (6 x 60 ml), agua sin ARNasa (12 x 125 ml)
N.º de reacciones 24 x 96
Tipo de producto NucleoSpin 96 ARN
Pureza A260/A280: 1,90–2,10
Cantidad 1 Kit
Tamaño de muestra <2 x 106 cultured cells, <20 mg human/animal tissue
Tiempo de prueba 70 min/placa
Producción 20 μg (2 × 106 células HeLa)
20 μg (20 mg de hígado de ratón)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate/ethanol