Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade Core Kit, 96-well kit
Código de producto. p-7159603
Change view
Click to view available options
N.º de muestras:
24 x 96
4 x 96
Tipo de producto:
Kit Core
Kit Full
Tamaño de la unidad:
2304 reacciones
384 reacciones
Código de producto. N.º de muestras Tipo de producto unitSize
15553636 4 x 96 Kit Core 384 reacciones
15543636 24 x 96 Kit Core 2304 reacciones
15533636 4 x 96 Kit Full 384 reacciones
3 options
Código de producto. 15553636
Marca: Macherey-Nagel™ 740492.4
A fast way to purify transfection-grade plasmid DNA using mini-format technology to reduce endotoxins from bacterial lysates. Full and Core kits utilize a 96-well plate format for an efficient high-throughput process.
Las endotoxinas se copurifican durante las preparaciones de plásmidos típicas procedentes de lisados bacterianos. Debido a que interfieren en la supervivencia celular eucariota, la reducción de endotoxinas es esencial antes de la transfección celular. Los kits NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade están diseñados para reducir las endotoxinas de los lisados bacterianos.
  • Purifica plásmidos de alto número de copias para transfección
  • Nueva tecnología para reducir el contenido de endotoxinas (< 50 EU/µg de ADN) para una transfección exitosa
  • Purificación rápida de E. coli mediante procesamiento automático, manual, de vacío o centrifugación
  • El procedimiento ultrarrápido simplifica el flujo de trabajo
  • Alto rendimiento: las placas de 96 pocillos permiten una automatización sencilla y admiten cribado de plásmidos
  • Aplicaciones posteriores: transfección de líneas celulares comunes (lipofección, electroporación)
  • También es adecuado para aplicaciones estándar de biología molecular, como la clonación y la secuenciación
Especificaciones
Endotoxinas bacterianas Contenido de endotoxinas: < 50 EU/ng de ADN
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 - 25 °C)
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Tipo de muestra Cultivo bacteriano (E. coli, plásmidos de alto número de copias)
Eficacia Capacidad de fijación: 20 μg
Volumen de elución Volumen de elución: 100 - 200 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico para transfección
Para utilizar con (equipo) Centrífuga, colector de vacío (p. ej. NucleoVac 96)
Para utilizar con (aplicación) Purificación rápida de plásmidos para transfección
Incluye Placas filtrantes, placas de unión, tampones, ARNasa A
N.º de muestras 4 x 96
Tipo de producto Kit Core
Pureza A260/A280: 1,80 - 1,85
Volumen de muestra Hasta 5 ml
Tamaño < 15 kbp
Tiempo de prueba 45 min/placa
Producción 5 x 20 μg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse