Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid, 96-well kit for plasmid DNA
Código de producto. 12857321
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
24 x 96 preparaciones
4 x 96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
2304 reacciones
paquete de 4
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12857321 24 x 96 preparaciones 2304 reacciones
12830741 4 x 96 preparaciones paquete de 4
2 options
Código de producto. 12857321
Marca: Macherey-Nagel™ 740625.24
Diseñado para la purificación manual o automatizada a gran escala de ADN plasmídico de alta copia de E.coli en el formato de placa de 96 pocillos. El kit NucleoSpin™ 96 Plasmid de Macherey-Nagel™ es un kit ultrarrápido y fácil de usar, que suministra todas las placas básicas y accesorias, tampones y ARNasa A para la máxima comodidad.
Los kits NucleoSpin™ 96 Plasmid permiten el aislamiento con alto rendimiento de ADN plasmídico de grado secuencial a partir de E. coli. El formato de placa de 96 pocillos comprobado facilita la automatización en instrumentos de manipulación de líquidos comunes o el procesamiento manual. Se pueden procesar simultáneamente hasta 96 muestras, normalmente en menos de 45 minutos. Los usos incluyen el aislamiento de plásmidos de alto número de copias, la purificación de cósmidos y aplicaciones posteriores fiables, como clonación, secuenciación, PCR, transformación y análisis de restricciones.
  • Aislamiento paralelo de ADN plasmídico que ahorra tiempo
  • Procesamiento de hasta 5 ml de cultivo bacteriano
  • Placa de filtro de 96 pocillos para una filtración cómoda de lisados bacterianos
  • Es adecuado para el procesamiento manual o automatizado bajo vacío o por centrifugación
  • La innovadora placa de lavado MN minimiza el riesgo de contaminación cruzada
  • A260/A280: 1,70–1,85; capacidad de unión: 20 μg
Especificaciones
Formato Placas de 96 pocillos con tecnología de membrana de silicona
Tipo de muestra Cultivo de E. coli
Volumen de elución Volumen de elución: 75–150 μl
Tipo de producto final ADN plasmídico de grado de secuenciación
Para utilizar con (equipo) Instrumentos de manipulación de líquidos
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento manual o automatizado bajo vacío o por centrifugación
Incluye Placa de filtro NucleoSpin Plasmid (24), placa de unión NucleoSpin Plasmid (24), placa de lavado MN (24), placa de cultivo con lámina permeable a gases (24), placa de elución con lámina autoadhesiva (24), ARNasa A (6x60 mg), tampón de resuspensión A1 (6x150 ml), tampón de lisis A2 (6x150 ml), tampón de neutralización A3 (6x200 ml), tampón de lavado AW (6x400 ml), concentrado de tampón de lavado A4 (6x200 ml), tampón de elución AE (6x125 ml)
N.º de reacciones 24 x 96 preparaciones
Tipo de producto Kit NucleoSpin™ 96 Plasmid
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra 1–5 ml
Tiempo de prueba Tiempo de preparación: 45 min/placa
Producción 4–6 μg de plásmido por 1 ml de cultivo de E. coli
Tamaño máximo del plásmido: <15 kbp
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2