Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plant II, 96-well kit for DNA from plants
Descripción
NucleoSpin™ 8/96 Plant está diseñado para el aislamiento de ADN genómico a partir de tejido vegetal (por ejemplo, arabidopsis, tabaco o maíz). Dependiendo de la muestra individual (de 20 mg a 100 mg), los rendimientos habituales están en el rango de 5 a 30 μg de ADN. Para las muestras ricas en ARN, se recomienda añadir ARNasa al tampón de lisis o realizar un tratamiento posterior con ARNasa. El procedimiento general de aislamiento asegura la lisis del material vegetal con un tampón de lisis CTAB desarrollado especialmente para muestras de plantas. El CTAB se elimina completamente en los siguientes pasos de lavado y, por lo tanto, no interfiere con la PCR* posterior. El proceso de unión es reversible y específico de los ácidos nucleicos. Las contaminaciones se eliminan por lavado. Finalmente, el ADN genómico puro se eluye en condiciones de baja fuerza iónica en un tampón de elución ligeramente alcalina. El ADN obtenido se puede utilizar directamente para PCR*, transferencia Southern o cualquier tipo de reacción enzimática. NucleoSpin™ 8/96 Plant se puede utilizar en una centrífuga con cestillos profundos que permiten el procesamiento de tiras de 8 pocillos/placas de 96 pocillos NucleoSpin™ apiladas en bloques de 96 pocillos. NucleoSpin™ 8/96 también puede utilizarse en vacío, manualmente en el NucleoVac 96, o de forma automatizada en muchos instrumentos comunes de manipulación de líquidos. Se pueden procesar hasta 192 muestras (dos placas completas de 96 pocillos) en 2 a 3 horas, dependiendo del equipo utilizado para pipetear y homogeneizar.
Equipos necesarios
Centrifugación
Para el procesamiento por centrifugación de kits NucleoSpin 8/96 se requiere una centrífuga de placas de microtitulación que admita placas/tiras NucleoSpin Plant apiladas en un bloque de pocillos redondos o cuadrados o gradilla con tiras de tubos y alcance aceleraciones de 5600 a 6000 xg (altura del cestillo: 85 mm). Para obtener más información sobre las centrífugas adecuadas, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica. Para el procesamiento por centrifugación de las tiras de 8 pocillos se requiere el conjunto de inicio reutilizable C, que contiene soportes de columna C, tiras de referencia, bloques de pocillos cuadrados MN y tiras de Enterococos faecalis tubos.
Procesamiento de vacío
Los kits NucleoSpin 8/96 Plant se pueden utilizar manualmente con el distribuidor de vacío NucleoVac 96. Además, puede ser necesaria una centrífuga adecuada para los pasos de preparación de muestras. Para el procesamiento de vacío de las tiras de 8 pocillos se requiere el conjunto de inicio reutilizable A, que contiene soportes de columna A y tiras de referencia. Para la automatización en plataformas de laboratorio con cámaras de vacío estándar de placas de 96 pocillos también se requiere el uso del conjunto de inicio A.
Componentes del kit
NucleoSpin™ 8 Plant: tiras de unión para plantas NucleoSpin™ plant, placas de lavado, bloques de pocillos redondos, gradillas con tira de tubos, tiras de tapones, lámina permeable al gas, lámina autoadhesiva, tampones, ArNasa A. NucleoSpin™ 96 Plant: placas de unión para plantas NucleoSpin™, bloques de pocillos cuadrados, gradillas con tira de tubos, tiras de tapones, lámina permeable al gas, tampones, ArNasa A.
Equipos necesarios
Centrifugación
Para el procesamiento por centrifugación de kits NucleoSpin 8/96 se requiere una centrífuga de placas de microtitulación que admita placas/tiras NucleoSpin Plant apiladas en un bloque de pocillos redondos o cuadrados o gradilla con tiras de tubos y alcance aceleraciones de 5600 a 6000 xg (altura del cestillo: 85 mm). Para obtener más información sobre las centrífugas adecuadas, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica. Para el procesamiento por centrifugación de las tiras de 8 pocillos se requiere el conjunto de inicio reutilizable C, que contiene soportes de columna C, tiras de referencia, bloques de pocillos cuadrados MN y tiras de Enterococos faecalis tubos.
Procesamiento de vacío
Los kits NucleoSpin 8/96 Plant se pueden utilizar manualmente con el distribuidor de vacío NucleoVac 96. Además, puede ser necesaria una centrífuga adecuada para los pasos de preparación de muestras. Para el procesamiento de vacío de las tiras de 8 pocillos se requiere el conjunto de inicio reutilizable A, que contiene soportes de columna A y tiras de referencia. Para la automatización en plataformas de laboratorio con cámaras de vacío estándar de placas de 96 pocillos también se requiere el uso del conjunto de inicio A.
Componentes del kit
NucleoSpin™ 8 Plant: tiras de unión para plantas NucleoSpin™ plant, placas de lavado, bloques de pocillos redondos, gradillas con tira de tubos, tiras de tapones, lámina permeable al gas, lámina autoadhesiva, tampones, ArNasa A. NucleoSpin™ 96 Plant: placas de unión para plantas NucleoSpin™, bloques de pocillos cuadrados, gradillas con tira de tubos, tiras de tapones, lámina permeable al gas, tampones, ArNasa A.
- Tecnología de membrana de sílice
- Dos formatos: Tiras de 8 pocillos y placas de 96 pocillos
- Producción: de 5 μg a 30 μg
- Material de muestras: De 20 μg a 100 μg de tejido vegetal o células
- Volumen de elución: De 100 μl a 200 μl
- Capacidad de fijación: 25μ g (formato de 8 pocillos)/30 μg (formato de 96 pocillos)
- Tiempo de preparación: 120 min para 12 tiras/una placa de 96 pocillos
- La placa de lavado MN minimiza la contaminación cruzada para el aislamiento de ADN genómico de células/tejidos vegetales en un formato de tiras de 8 pocillos o formato de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de reacciones | 2 x 96 Preps |
| Tipo de producto | 96 Plant II |
| Cantidad | 192 preparaciones |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1