Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-well kit for PCR clean up
Código de producto. 12718512
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
192 preparaciones
2304 preparaciones
384 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
192 reacciones
2304 reacciones
384 reacciones
96 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12718512 96 preparaciones 96 reacciones
12765204 192 preparaciones 192 reacciones
12755214 384 preparaciones 384 reacciones
12745214 2304 preparaciones 2304 reacciones
4 options
Código de producto. 12718512
Marca: Macherey-Nagel™ 740658.1
El kit de limpieza de PCR y gel NucleoSpin™ 96 permite ahorrar tiempo con un rendimiento de medio a alto en la limpieza de PCR.
El kit NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up permite la limpieza directa de mezclas de reacción de PCR. En el marco del procedimiento, la adición de sal caotrópica (tampón NT) permite una adsorción reversible de los productos de PCR a la membrana de sílice de las placas de unión NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up. La alta pureza de los productos de PCR se consigue mediante la eliminación completa de primers, dímeros de imprimación, sales, nucleótidos y proteínas (p. ej., polimerasas, BSA) en los siguientes pasos de lavado usando el tampón NT3. Los productos de PCR altamente puros se eluyen finalmente con tampón de elución NE (5 mm Tris/HCl, pH 8,5) o agua (pH 8,5), y pueden utilizarse directamente para otras aplicaciones.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Procesamiento: manual/automatizado, vacío/centrifugación
  • Material de muestras: Mezcla de reacción PCR de < 10 0 μl
  • Volumen de elución: De 75 to 150 μl
  • Capacidad de fijación: 15 μg
  • Tiempo de preparación: 45 min/placa
  • Tamaño del fragmento: De 65 bp a 10 kb
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 18 a 25 °C
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Limpieza para reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
N.º de reacciones 96 preparaciones
Volumen de muestra < 100 μl
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate