Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 cfDNA, 96-well kit for cell-free DNA from plasma
Click to view available options
Cantidad:
384 preparaciones
96 preparaciones
Tipo de producto:
Kit Core
Kit Full
Tamaño de la unidad:
1 set
4 sets
Descripción
Kits NucleoSpin™ 96 DNA Plasma
- Solución de alto rendimiento para aislamiento de ADN libre de células
- Se puede purificar ADN fragmentado de 50 bp o más con alta eficacia
- Procesamiento manual o automatizado
- El protocolo sigue los procedimientos más novedosos de unión, lavado y elución
- Optimizado para BCT™ de ADN libre de células (tubos Streck) o para tubos de extracción de sangre con EDTA estándar
- Los kits Core incluyen contenido básico centrado en plataformas de automatización
- Aplicaciones posteriores típicas: NGS, qPCR, ddPCR
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente (18 - 25 °C) |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Tipo de muestra | Plasma sanguíneo (especialmente humano) |
| Volumen de elución | Volumen de elución: 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Bomba/colector de vacío |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de ADN circulante libre de células del plasma |
| Incluye | NucleoSpin Plasma Binding Plate, bloque de 96 pocillos cuadrados, bloque de pocillos redondos, tampones, proteinasa K |
| N.º de muestras | 1 x 96 |
| Tipo de producto | Kit Full |
| Mostrar más |