Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Blood QuickPure, 96-well kit for quick DNA extraction from blood
Código de producto. 12778522
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
192 preparaciones
2304 preparaciones
384 preparaciones
Tamaño de la unidad:
192 reacciones
2304 reacciones
384 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
12778522 384 preparaciones 384 reacciones
12758522 192 preparaciones 192 reacciones
12768522 2304 preparaciones 2304 reacciones
3 options
Código de producto. 12778522
Proveedor: Macherey-Nagel™ 740667.4
Aislamiento ultrarrápido de ADN altamente concentrado de sangre, en un formato comprobado de placa de 96 pocillos.
Las placas de unión NucleoSpin™ Blood QuickPure se utilizan en una centrífuga con cestillos profundos, lo que permite procesar placas de pocillos NucleoSpin™ 96 apiladas en bloques de 96 pocillos. El método se basa en una membrana de sílice especialmente tratada que acelera el procedimiento mediante un paso combinado de lavado/secado. El número de pasos de lavado y secado se reduce de 3 a solo 1. Por lo tanto, se minimiza el tiempo de intervención. La lisis se logra mediante la incubación de sangre completa en una solución que contiene grandes cantidades de iones caotrópicos en presencia de proteinasa K. Las condiciones adecuadas para la unión del ADN a la membrana de sílice de las tiras de unión NucleoSpin™ Blood QuickPure se crean añadiendo etanol al lisado. El ADN genómico puro se eluye finalmente en condiciones de baja fuerza iónica en un tampón de elución ligeramente alcalino y puede usarse directamente para PCR, transferencia Southern o cualquier tipo de reacción enzimática. El kit permite el aislamiento de 4 μg hasta 6 μg de ADN genómico puro de 200 μl de sangre completa con una relación de 260/280 entre 1,60 y 1,90, y una concentración típica de 40 hasta 60 ng/μl. Componentes del kit: placas de unión NucleoSpin™ Blood QuickPure, tampones, proteinasa K, accesorios.
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Procesamiento manual
  • Producción: 4 - 6 μg
  • Tamaño del fragmento: De 300 bp a 30 kb
  • Material de muestras: sangre humana u otro fluido corporal (200 μl/300 μl), 107 linfocitos
  • Volumen de elución: De 75 to 100 μl
  • Capacidad de fijación: 60 μg
  • Tiempo de preparación: 30 min/prep.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 18 a 25 °C
Formato Placa de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento del ADN
N.º de reacciones 384 preparaciones
Objetivo ADN
compliance-icons compliance-icons
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1