Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Trace, 8-well kit for DNA from forensic samples
Descripción
La lisis se logra mediante la incubación de las muestras en una solución que contiene iones caotrópicos en presencia de proteinasa K. Si la separación posterior del lisado del material de la muestra es difícil, el lisado puede separarse del material forense bajo vacío o centrifugación mediante el uso de la placa de filtro NucleoSpin™ Trace (no incluida en los kits). Las condiciones adecuadas para la unión del ADN a la membrana de sílice en la tira/placa de unión NucleoSpin™ Trace se crean mediante la adición de isopropanol al lisado. El proceso de unión es reversible y específico de los ácidos nucleicos. Los contaminantes se eliminan mediante dos pasos de lavado con tampón etanólico. El ADN genómico puro se eluye finalmente en condiciones de baja fuerza iónica en un tampón de elución ligeramente alcalino. Normalmente, se pueden purificar rendimientos de 1 a 2 μg de ADN genómico a partir de hisopos bucales. La concentración final del ADN eluido es de 10 a 20 ng/μL (dependiendo del volumen del tampón de elución). Típicamente, A260/280 es de 1,8 a 1,9. El ADN obtenido se puede utilizar directamente como plantilla para PCR.
Componentes del kit
Tiras de unción NucleoSpin™ Trace, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados MN, gradilla con tiras de tubos, tiras de tapones, lámina autoadhesiva, tampones, proteinasa K. NucleoSpin™ 8 Trace - Placas de unión NucleoSpin™ Trace, placas de lavado MN, bloques de pocillos cuadrados MN, gradilla con tiras de tubos, tiras de tapones, tampones, proteinasa K.
- Adecuado para procesamiento manual y automatizado, procesamiento posible bajo vacío o por centrifugación.
- Formato de tira de 8 pocillos
- Rendimiento habitual: 1 a 2 μg de ADN procedente de hisopos bucales
- Volumen de elución: De 50 to 100 μl
- Tecnología de membrana de sílice
- Sin uso de disolventes orgánicos
- Ácidos nucleicos de alta pureza adecuados para todas las aplicaciones posteriores habituales
- Tiempo de preparación: 30 min/8 tiras
- Capacidad de fijación: 20 μg
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 18 a 25 °C |
| Formato | Tira de 8 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento del ADN |
| N.º de reacciones | 96 preparaciones |
Sicherheit und Handhabung
- NucleoSpin 8 Trace (12x8)
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: proteinase K
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.