Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para CC Nucleosil™ Standard C18
Código de producto. 12732083 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
100Å
120Å
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 12732083
Marca: Macherey-Nagel™ 721866.40
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 15%
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de partículas 3 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para HPLC/CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de RP
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1