Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC Guard Columns
Código de producto. 12738072 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
100Å
120Å
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
Código de producto. 12738072
Marca: Macherey-Nagel™ 721070.30
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 11 %
pH De 2 a 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 4 mm
Tamaño de poro 120Å
Tipo Precolumna de EC
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ C18
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de RP
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1