Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN-RP
Código de producto. p-8012282 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10328681 4 mm cada uno
10266311 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10328681 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720090.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: fase normal e inversa
Especificaciones
Química de columna Sílice
Entrecruzamiento Ciano
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción p-p, Polar, hidrófoba
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes CN
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica