Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Nucleosil™ C8 EC, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 10586491 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10586491
Marca: Macherey-Nagel™ 720062.46
Formato de columna: columna estándar; carga de carbono: 3%; tamaño de poro: 300 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Formato de columna Columna estándar
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 3%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna de separación para EC