Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 300-5 C4 EC
Código de producto. 10358681 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10358681
Marca: Macherey-Nagel™ 720059.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2%; Pore Size: 300 Å; Column Phase: Reversed Phase and Ion-Pairing
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 300 Å
Área de la superficie 100 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 2%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa y emparejamiento de iones
Tipo Columna de separación para EC