Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 120-7 COLUMN
Código de producto. 10276361 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10276361 4,6 mm cada uno
10546491 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10276361 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 720057.46
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 3%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Normal and Reversed Phase
Especificaciones
Química de columna Ciano
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de fase normal y fase inversa
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil n-heptano
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes n-heptano
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 3 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna para EC