Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Nucleosil™ C8 PPN EC, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Código de producto. 10796502 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10796502
Marca: Macherey-Nagel™ 720735.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,50%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,50%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Material PPN
Tipo Columna de separación para EC