Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de modo mixto Nucleosil™ C4 EC, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 10144791 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10144791 4,6 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10144791
Marca: Macherey-Nagel™ 720096.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 4%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase inversa y emparejamiento de iones
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad 1 paquete
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa y emparejamiento de iones
Tipo Columna EC estándar