Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase inversa Nucleosil™ C18 PPN EC, 5 μm, 4,6 mm x 150 mm
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |