Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Spezifikation
Spezifikation
| Formato de columna | Columna estándar |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur