Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 11%; Pore Size: 120 Å; Column Phase: Reversed Phase
436.00€ - 460.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Para utilizar con | Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10104651
|
Macherey-Nagel™
720041.46 |
4,6 mm |
460.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10689181
|
Macherey-Nagel™
720041.40 |
4 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Columna Nucleosil™ 120-5 C18 EC
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
hidrófobos | |
250 mm | |
Acetonitrilo/agua | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
200 m²/g | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa | |
EC |
Columna de análisis | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica | |
Sí | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
120 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
60 °C | |
C18 | |
11 % | |
Sí | |
Columna para EC |