Learn More
Macherey-Nagel™ Columnas de HPLC de fase NUCLEOSIL™ 120-3 C18
Código de producto. 12472660 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12472660 100 mm 4 mm cada uno
12482660 100 mm 4,6 mm cada uno
10226411 125 mm 4,6 mm cada uno
10429741 150 mm 4,6 mm cada uno
10640722 250 mm 4,6 mm cada uno
10377961 125 mm 4 mm cada uno
10735932 250 mm 4 mm cada uno
7 options
Código de producto. 12472660
Marca: Macherey-Nagel™ 720149.40
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para cromatografía de fase inversa Las columnas de HPLC de fase Macherey-Nagel™ NUCLEOSIL™ 120-3 C18 son columnas analíticas EC no polares con desactivación terminal y fases de sílice modificadas con octadecilo para HPLC. Las columnas presentan partículas de 3 μm y tamaño de poro de 120 Å, con un contenido de carbono del 11 %.
NUCLEOSIL™ es una familia de sílices esféricas totalmente porosas. Presentan una estructura de SiO2 muy pura y uniforme y han obtenido una amplia aceptación como paquetes cromatográficos rutinarios para campos muy diferentes de la cromatografía moderna. Son una opción absolutamente fiable para aplicaciones que implican columnas analíticas y preparativas, con muchas ventajas:
  • Alta eficiencia debido a la estrecha distribución del tamaño de las partículas
  • Alto rendimiento de separación gracias a las técnicas de unión optimizadas
  • Estabilidad química y mecánica altas
  • Capacidad de carga y tasas de recuperación altas
  • Alta reproducibilidad de lote a lote
Mecanismo de separación en función de las interacciones (van der Waals) hidrófobas, con interacciones de silanol ligeramente residual.
Especificaciones
Química de columna No polar
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Para aplicaciones de HPLC, GC, TLC, SPE
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Volumen de poro 0,65 ml/g
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Material Acero inoxidable
Tipo Columna para EC