Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 120-10 C18
Código de producto. p-8012272 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10470502 4,6 mm cada uno
10460502 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10470502
Marca: Macherey-Nagel™ 720043.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
Specifications
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 200 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC