Learn More
Macherey-Nagel™ Columna para HPLC de fase inversa C8 Nucleosil™, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm
Código de producto. 10042731 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10042731
Marca: Macherey-Nagel™ 720017.46
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 9%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase inversa
Especificaciones
Química de columna Octil
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octil
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 9 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal No
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC