Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-7 C18
Código de producto. 12422690 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12422690 125 mm 4,6 mm cada uno
10164741 250 mm 4,6 mm cada uno
12402660 150 mm 4,6 mm cada uno
10430122 250 mm 4 mm cada uno
4 options
Código de producto. 12422690
Marca: Macherey-Nagel™ 720951.46
Solo quedan null
Especificaciones
Química de columna Octadecilo
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Octadecilo
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con Cromatografía de RP
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Hidrofobicidad
Longitud (métrico) 125 mm
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 7 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Cantidad 1 unidad
Disolventes Acetonitrilo/agua
Temperatura 20 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 15 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Tipo Columna para EC