Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Especificaciones
Especificaciones
| Carga de carbono | 15% |
| pH | Desde 2 hasta 8 |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| Longitud (métrico) | 8 mm |
| Tamaño de poro | 100Å |
| Tipo | Precolumna para HPLC/CC |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Fase estacionaria | NUCLEOSIL™ Standard C18 |
| Compatibilidad de fase móvil | Acetonitrilo/agua |
| Disolventes | Acetonitrilo/agua |
| Mostrar más |