Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18
Código de producto. 10002881 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Código de producto. 10002881
Marca: Macherey-Nagel™ 721602.40
Solo quedan null
Especificaciones
Carga de carbono 15%
pH Desde 2 hasta 8
Tamaño de partículas 5 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Tamaño de poro 100Å
Tipo Precolumna para HPLC/CC
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Fase estacionaria NUCLEOSIL™ Standard C18
Compatibilidad de fase móvil Acetonitrilo/agua
Disolventes Acetonitrilo/agua
Material de embalaje Sílice
Entrecruzamiento Octadecilo
Formato de columna Precolumna
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Técnica HPLC
Forma de partícula Esférica
Hidrofobicidad Sí
Tipo de funcionalidad/interacción hidrófobos
Con desactivación terminal Sí
Tipo USP L1