Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-5 SA
Código de producto. 10470692 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10470692
Marca: Macherey-Nagel™ 720097.46
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 6.50%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Ion Exchange
Especificaciones
Química de columna Sílice
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ácido sulfónico
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Tipo de funcionalidad/interacción Intercambio de iones
Hidrofobicidad No
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Compatibilidad de fase móvil 0,15 M (NH4)2 HPO4, pH 5
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 100 Å
Disolventes SA
Área de la superficie 350 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L9
Fase estacionaria Ácido sulfónico
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 6,50 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal No
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna para EC
Técnica Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica